missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 77479-01-7 |
| Molekylær formel | C12H16N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid 2,5-Dimethyl Ester, 2,5-beta-Carboxyethyl Pyrazine Dimethylester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-17-11(15)5-3-9-7-14-10(8-13-9)4-6-12(16)18-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)OC)cn1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[5-(3-methoxy-3-oxopropyl)pyrazin-2-yl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vægt | 252.111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?