Få mere at vide
2,5-Pyrazinediethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Pyrazinediethanol |
| CAS | 4744-51-8 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrazinediethanol, 2,2'-(2,5-Pyrazinediyl)diethanol, 2,5-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, 2-[5-(2-Hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethan-1-ol, Potassium Clavulanate Imp. A (EP), 2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c11-3-1-7-5-10-8(2-4-12)6-9-7/h5-6,11-12H,1-4H2 |
| SMIL | OCCc1cnc(CCO)cn1 |
| IUPAC navn | 2-[5-(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0899 |