Få mere at vide
2,5-pyrazindicarboxylsyredihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10093550 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10093550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292320010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 205692-63-3 | C6H4N2O4·2H2O | 204.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Navn note 97%
CAS 205692-63-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 257 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H4N2O4·2H2O
MDL nummer MFCD00216919
Mængde 1 g
Synonym pyrazine-2,5-dicarboxylic acid hydrate, 2,5-pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, acetone, ethylacetat, let opløselig i ethanol, ether, kloroform, benzen, petr. ether
InChI nøgle KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(N=CC(=N1)C(=O)O)C(=O)O.O
IUPAC navn pyrazin-2,5-dicarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 204.14
PubChem CID 73553845
Formel vægt 204.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver