Få mere at vide
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839820
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15839820 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15839820 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8141600025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 106-57-0
MDL nummer MFCD00006009
Mængde 25 g
Synonym 2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
Molekylvægt (g/mol) 114.1