Få mere at vide
2,5-Norbornadien (stabiliseret med BHT), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Norbornadiene |
| CAS | 121-46-0 |
| Molekylær formel | C7H8 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2 |
| SMIL | C1C2C=CC1C=C2 |
| IUPAC navn | Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.14 |
| Formel vægt | 92.0626 |