Få mere at vide
2,5-Norbornadiene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891251
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15891251 250 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15891251 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8209180250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 121-46-0
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.906 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00082301
Mængde 250 mL
Synonym 2,5-Norbornadiene, Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene, 2,5-Norbornadiene
Molekylvægt (g/mol) 92.14