Få mere at vide
2,5-Norbornadien, 97%, stik med 250 ppm BHT
Beskrivelse
2,5-Norbornadien bruges som mellemprodukt i prostaglandinsyntese og viser anti-ethylen effekt på planter. Det fungerer som et udgangsmateriale til syntesen af diamantan og som et acetylenoverførselsmiddel, for eksempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det er også en nyttig dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-Norbornadien bruges som mellemprodukt i prostaglandinsyntese og viser anti-ethylen effekt på planter. Det fungerer som et udgangsmateriale til syntesen af diamantan og som et acetylenoverførselsmiddel, for eksempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det er også en nyttig dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Norbornadiene |
| Navn note | stabilized with 250ppm BHT |
| Smeltepunkt | -20°C |
| Tæthed | 0.906 |
| Kogepunkt | 88°C to 90°C |
| Flammepunkt | −11°C (12°F) |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2251 |
| Beilstein | 506224 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,5-Norbornadiene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene