Få mere at vide
2,5-Norbornadien, 97%, stik med 250 ppm BHT
Artikelnummer. 11328835
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328835 25 mL 25ml
11338835 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13935.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.48 DKK
    312.65 DKK / 25ml
    Spare 68.83 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92,14 g/mol
2,5-Norbornadien bruges som mellemprodukt i prostaglandinsyntese og viser anti-ethylen effekt på planter. Det fungerer som et udgangsmateriale til syntesen af diamantan og som et acetylenoverførselsmiddel, for eksempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det er også en nyttig dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Norbornadien bruges som mellemprodukt i prostaglandinsyntese og viser anti-ethylen effekt på planter. Det fungerer som et udgangsmateriale til syntesen af diamantan og som et acetylenoverførselsmiddel, for eksempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det er også en nyttig dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-46-0
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00082301
InChI nøgle SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
PubChem CID 8473
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien
SMIL C1C2C=CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Norbornadiene
Navn note stabiliseret med 250ppm BHT
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 0.906
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt −11 °C (12 °F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 25 mL
FN nummer UN2251
Beilstein 506224
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Norbornadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene