Få mere at vide
2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458909
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458909 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15458909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09713.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol
CAS 143071-39-0
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Molekylær formel C7H8N2O4
MDL nummer MFCD00052642
Mængde 1 g
Beilstein 150856
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
InChI nøgle KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
IUPAC navn 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 184.151
PubChem CID 587937
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98%