Få mere at vide
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672823
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10672823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682823 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08075DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 143071-39-0
Molekylær formel C7H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 184.151
MDL nummer MFCD00052642
InChI nøgle KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
IUPAC navn 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxyethanol
SMIL C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.15
Procent renhed 97%