Få mere at vide
Hamilton™ 2,5 ml, model 1005.5 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Artikelnummer. 11500232
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11500232 Hver
1 options
Artikelnummer. 11500232 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 825045
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
BFP-sprøjten fremstillet af Hamilton Company er kun beregnet til videnskabelig forskning og laboratoriebrug og er ikke beregnet til human in vivo brug.
Specifikationsark
  • Bind– 2,5 ml
  • Sprøjtetype– Longlife Gastight Halvhøjde
  • Sprøjte serie– 1000
  • Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Stempel stil– X-stil
  • Væskebane– Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
  • Autoklaverbar– Ja
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryk– 200 psig (13,8 bar)
  • Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Tønde indre diameter– 0,406 tommer (10,3 mm)
  • Tønde ydre diameter– 0,530 tommer (13,5 mm)
  • Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Produkttype Instrumentsprøjte med lang levetid