Få mere at vide
Hamilton™ 2,5 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Beskrivelse
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 2,5 ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,287 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,407 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.29 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10.3 mm |
| Længde (engelsk) Nål | Ingen nål inkluderet |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |