Få mere at vide
2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 82514-69-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid, Acetic acid, 2-[(5-methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxo-, Acetic acid, [(5-methyl-2-thiazolyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3S/c1-3-2-7-6(12-3)8-4(9)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)(H,7,8,9) |
| SMIL | Cc1cnc(NC(=O)C(=O)O)s1 |
| IUPAC navn | 2-[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.188 |
| Formel vægt | 186.01 |