Få mere at vide
2-(5-Methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30475668
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30475668 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30475668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32612525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Molekylær formel C12H13NO2
Mængde 25 mg
Synonym 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
SMIL Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.0946