Få mere at vide
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029101
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10029101 1 g 1g
10743803 10 g 10g
10016484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10029101 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09930DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 103788-65-4
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00100006
InChI nøgle JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC navn 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
SMIL CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%