Få mere at vide
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354272
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10354272 1 g 1g
10641473 10 g 10g
10546965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10354272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09929DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 107367-98-6
Molekylær formel C12H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 217.224
MDL nummer MFCD00100005
InChI nøgle XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC navn 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 217.22
Procent renhed 97%