Få mere at vide
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 125.0841 |