Få mere at vide
[2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl-KappaN2)pyridinato-KappaN](Eta3-2-propenyl)palladium Tetrafluoroborate, TRC
Artikelnummer. 30475175
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30475175 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30475175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28977010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl-kN2)pyridinato-kN](eta3-2-propenyl)palladium Tetrafluoroborate
CAS 215323-63-0
Molekylær formel C12H12BF4N3Pd
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9N3.C3H5.BF4.Pd/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8;1-3-2;2-1(3,4)5;/h2-6H,1H3,(H,11,12);3H,1-2H2;;/q;2*-1;+2
SMIL [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].CC1=CC(C2=[N]3C=CC=C2)=[N]([Pd+2]345[CH2]=[CH]4[CH2-]5)N1
Molekylvægt (g/mol) 393.48
Formel vægt 393.03