Få mere at vide
2-(5-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-yl)acetic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-14-6-2-3-9-7(4-6)8(11-15-9)5-10(12)13/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 207.0532 |