missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| CAS | 596819-12-4 |
| Molekylær formel | C11H17BO3S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(5-Methoxythiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-7-9(13-5)16-8/h6-7H,1-5H3 |
| SMIL | COc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxythiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.13 |
| Formel vægt | 240.0991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?