Få mere at vide
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine (5-Methoxytryptamine), Mikromol™
Beskrivelse
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine (5-Methoxytryptamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxytryptamine |
| CAS | 608-07-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methoxytryptamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), Melatonin Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Vis mere |