Få mere at vide
2-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)ethanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4OS/c8-2-1-7-3(9)4-5-6-7/h8H,1-2H2,(H,4,6,9) |
| Formel vægt | 146.0262 |