Få mere at vide
2-(5-isoxazolyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11401730
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401730 5 g 5g
11491720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27490.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61348-47-8
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00218653
InChI nøgle BXTIUXXTTJKNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-5-isoxazolyl, 2-isoxazol-5-yl phenol, 2-5-isoxazolyl phenol, 6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1,2-oxazol-5-yl phenol, 2-isoxazol-5-ylphenol, dbdxtiaevfsdnn-uhfffaoysa-n, 2-5-isoxazolyl-phenol, acmc-1b562, 2-isoxazol-5-yl-phenol
PubChem CID 6848567
IUPAC navn 6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL C1=CC(=C2C=CNO2)C(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Isoxazolyl)phenol
Smeltepunkt 183°C to 184°C
Mængde 5 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%