Få mere at vide
2,5-Hexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Hexanedione |
| CAS | 110-13-4 |
| Molekylær formel | C6 H10 O2 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2,5-Hexanedione, 1,2-Diacetylethane, 2,5-Diketohexane, 2,5-Dioxohexane, 4-Acetyl-2-butanone, Acetonylacetone, Diacetonyl, NSC 7621, α,β-Diacetylethane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC navn | hexane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |