Få mere at vide
2,5-Hexanedione, TRC
Artikelnummer. 30397022
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30397022 100 g
1 options
Artikelnummer. 30397022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH292490100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Hexanedione
CAS 110-13-4
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 100 g
Synonym 2,5-Hexanedione, 1,2-Diacetylethane, 2,5-Diketohexane, 2,5-Dioxohexane, 4-Acetyl-2-butanone, Acetonylacetone, Diacetonyl, NSC 7621, α,β-Diacetylethane
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)CCC(=O)C
IUPAC navn hexane-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681