missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Hexanedione-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Hexanedione-d10 |
| CAS | 97135-07-4 |
| Molekylær formel | C6 D10 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2,5-Hexanedione-1,1,1,3,3,4,4,6,6,6-d10 (9 CI), 2,5-Hexanedione-d10, 2,5-Hexanedione D10, 2,5-Diketohexane-d10, Acetonylacetone-d10, Diacetonyl-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,4,4,6,6,6-decadeuteriohexane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.204 |
| Formel vægt | 124.131 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?