Få mere at vide
2,5-Hexanedione, 97%
Artikelnummer. 11401717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401717 100 g 100g
11491707 25 g 25g
11411717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25686.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2,5-hexandion anvendes som reagens ved fremstillingen af trans-2,5-dimethylpyrrolidin. Det bruges også til syntese af 2,5-dimethylpyrroler. Yderligere spiller det en vigtig rolle som et reagens, der anvendes til beskyttelse af aminogrupper i aminosukkere og nukleosider. Ud over dette bruges det til fremstilling af fem-leddede heterocykler som indan-type og benzannulerede systemer. Det anvendes også som en forløber i Diels-alder cycloadditionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-hexandion anvendes som reagens til fremstilling af trans-2,5-dimethylpyrrolidin. Det bruges også til syntese af 2,5-dimethylpyrroler. Yderligere spiller det en vigtig rolle som et reagens, der anvendes til beskyttelse af aminogrupper i aminosukkere og nukleosider. Ud over dette bruges det til fremstilling af fem-leddede heterocykler som indan-type og benzannulerede systemer. Det anvendes også som en forløber i Diels-alder cycloadditionsreaktioner.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, vand og diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, metaller og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-13-4
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00008792
InChI nøgle OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC navn hexan-2,5-dion
SMIL CC(=O)CCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Hexanedione
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 0.976
Kogepunkt 192°C to 193°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 100 g
Beilstein 506525
Merck Index 14,71
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Hexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Hexanedione