Få mere at vide
2,5-furandicarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30399596
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399596 25 g
30399437 1 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86375025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3238-40-2
Molekylær formel C6 H4 O5
Molekylvægt (g/mol) 156.09
Synonym 2,5-Furandicarboxylic acid
IUPAC navn furan-2,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Furandicarboxylic acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 156.0059