Få mere at vide
2,5-Furandicarboxylic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Furandicarboxylic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 53662-83-2 |
| Molekylær formel | C10 H12 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Furandicarboxylic diethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-3-13-9(11)7-5-6-8(15-7)10(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1oc(cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl furan-2,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.2 |
| Formel vægt | 212.0685 |