missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30407723
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407723 10 mg
30395873 100 mg
30393595 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF68502510MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88460-72-4
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.18
SMIL OC(=O)c1ccccc1c2oc(C=O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Formel vægt 216.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.