Få mere at vide
2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15) |
| Formel vægt | 216.0423 |