Få mere at vide
2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30138104
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138104 25 mg
17982245 5 mg
17913515 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF51000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351330-42-2
Molekylær formel C24 H19 N O8 S2
Molekylvægt (g/mol) 513.54
IUPAC navn N-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-3-methylsulfonylsulfanylpropanamid
SMIL CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Formel vægt 513.0552