Få mere at vide
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697384
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697384 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10183484 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697384 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02247CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 132464-90-5
Molekylær formel C11H7NS
Molekylvægt (g/mol) 185.244
MDL nummer MFCD08271876
InChI nøgle CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
IUPAC navn 2-(5-ethynylthiophen-2-yl)pyridin
SMIL C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.25
Procent renhed 97%