Få mere at vide
2,5-Ethyl Acetate Febuxostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Ethyl Acetate Febuxostat |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO5S/c1-6-24-19(22)15-10-14(8-9-16(15)26-11-12(3)4)18-21-13(5)17(27-18)20(23)25-7-2/h8-10,12H,6-7,11H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 391.1453 |