Få mere at vide
2,5-Dithiobiurea, 97%
Artikelnummer. 11472648
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472648 100 g 100g
11462648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16667.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-46-1 | C2H6N4S2 | 150,22 g/mol
2,5-Dithiobiurea bruges til radiofarmaceutisk billeddannelse, hæmning af enzymfunktion, undersøgelse af nyrefunktion og til behandling af toksisk metalforgiftning. Det bruges også i udvikling af co-krystaller og inden for ikke-lineær optik til at generere nye sammenhængende bølgelængder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dithiobiurea bruges til radiofarmaceutisk billeddannelse, hæmmer enzymfunktion, undersøgelse af nyrefunktion og til behandling af giftige metalforgiftninger. Det bruges også i udvikling af co-krystaller og inden for ikke-lineær optik til at generere nye sammenhængende bølgelængder
. Opløselighed
Opløselig i varmt vand, pyridin, triethylamin og dimethylformamid. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-46-1
Molekylær formel C2H6N4S2
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00014471
InChI nøgle KCOYHFNCTWXETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dithiobiurea, dithiobiurea, bithiourea, dithiourea, 1,2-hydrazinedicarbothioamide, bis thiourea, hydrazodicarbothioamide, 2,5-dithiodiurea, hydrazine-1,2-bis carbothioamide, dithiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2724564
IUPAC navn (carbamothioylamino)thiourinstof
SMIL NC(=S)NNC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dithiobiurea
Smeltepunkt ∼212 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 1723178
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand, pyridin, triethylamin og dimethylformamid. Uopløseligt i koldt vand.
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%