Få mere at vide
2,5-diphenyloxazol, scintillationsgrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til fluorescens/luminescensspektroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Diphenyloxazole |
| Smeltepunkt | 70°C to 72°C |
| Navn note | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Baggrund | < 25 cpm |
| Tæthed | 1.06g/mL |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |