Få mere at vide
2,5-Diphenyloxazol, 99%, scintillationskvalitet
Artikelnummer. 10793324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793324 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10091090 25 g Plastflaske 25g
10102770 100 g Plastflaske 100g
10112770 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117380025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-71-7
Molekylær formel C15H11NO
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00005306
InChI nøgle CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym PPO
PubChem CID 7105
IUPAC navn 2,5-diphenyl-1,3-oxazol
SMIL O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Diphenyloxazole
Smeltepunkt 70 °C til 72 °C
Navn note 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Baggrund < 25 cpm
Tæthed 1.06g/mL
Farve Hvid
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Beilstein 27, 78
Emballage Plast tromle
Formel vægt 221.26
Procent renhed ≥98.5%