Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Diphenyloxazole |
| Smeltepunkt | 70°C to 72°C |
| Navn note | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Baggrund | < 25 cpm |
| Tæthed | 1.06g/mL |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |