Få mere at vide
2,5-Diphenyloxazole, Pure, Scintillation Counting, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10306090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306090 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10306090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4865/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 92-71-7
Molekylær formel C15H11NO
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00005306
InChI nøgle CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC navn 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMIL O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
Farve White
Kogepunkt 360°C
Emballage Plastic powder jar
Mængde 100 g
Formel vægt 221.26g/mol
Fysisk form Powder
Produktidentifikator
  • 2,5-Diphenyloxazole