Få mere at vide
2,5-Diphenyloxazol, 99%
Artikelnummer. 11493394
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493394 100 g 100g
11483394 25 g 25g
11403404 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10654.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 100g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-71-7
Molekylær formel C15H11NO
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00005306
InChI nøgle CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC navn 2,5-diphenyl-1,3-oxazol
SMIL O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diphenyloxazole
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 360 °C
Mængde 100 g
Beilstein 157021
Formel vægt 221.26
Procent renhed 99%