Få mere at vide
2,5-diphenyl-p-benzoquinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458306 5 g 5g
11468306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15369.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
2,5-Diphenyl-p-benzoquinon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-diphenyl-p-benzoquinon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varm toluen (næsten
gennemsigtig).
Bemærkninger
Inkompatibel med Oxidationsmidler, Reduktionsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 844-51-9
Molekylær formel C18H12O2
Molekylvægt (g/mol) 260.29
MDL nummer MFCD00001600
InChI nøgle QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone
PubChem CID 70055
IUPAC navn 2,5-diphenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Smeltepunkt 215°C to 219°C
Mængde 5 g
Beilstein 2051812
Opløselighedsinformation Soluble in hot Toluene (almost transparency).
Formel vægt 260.3
Procent renhed 96%