missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril |
| CAS | 1038924-97-8 |
| Molekylær formel | C24H27NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril, Sacubitril Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-3-29-24(28)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(25)27)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](C)CC(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)N3C(=O)CCC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.48 |
| Formel vægt | 393.194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?