Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 297.194 |