Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate |
| CAS | 150321-92-9 |
| Molekylær formel | C15H11NO7 |
| MDL nummer | MFCD00467593 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | COC1=CC=C2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)OC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.25 |
| Procent renhed | 98% |