Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate |
| CAS | 72040-63-2 |
| Molekylær formel | C20H30N4O6S |
| MDL nummer | MFCD00065502 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCCCNC(CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.54 |
| Procent renhed | 98% |