Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate |
| CAS | 35013-72-0 |
| Molekylær formel | C14H19N3O5S |
| MDL nummer | MFCD00078531 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C(CC1)N(OC(CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O)=O)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.38 |
| Procent renhed | 97% |