Få mere at vide
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31336879
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31336879 1 g
31324232 100 mg
31333567 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31336879 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1031741g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate
CAS 92557-80-7
Molekylær formel C25H15NO9
MDL nummer MFCD00077322
Mængde 1 g
SMIL O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=C(C(ON6C(CCC6=O)=O)=O)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 473.39
Procent renhed 97%