Få mere at vide
2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride |
| CAS | 1394840-20-0 |
| Molekylær formel | C6H11NO2 • (HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(3-7-1)4-8-5-6;/h7H,1-5H2;1H |
| SMIL | C1COC2(COC2)CN1.Cl |
| IUPAC navn | 2,5-dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.62 |
| Formel vægt | 129.08 |