missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30379535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379535 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49509925MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride
CAS 1394840-20-0
Molekylær formel C6H11NO2 • (HCl)
Mængde 25 mg
Synonym ,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(3-7-1)4-8-5-6;/h7H,1-5H2;1H
SMIL C1COC2(COC2)CN1.Cl
IUPAC navn 2,5-dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 165.62
Formel vægt 129.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.