Få mere at vide
2,5-Dinitrotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dinitrotoluene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 182.0328 |
| Procent renhed | >95% |